SB 225002 ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BIFK0040-10MG BIFK0040-25MG BIFK0040-100MG
APOSBIFK0040-10MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIFK0040-10MG APOSBIFK0040-25MG APOSBIFK0040-100MG
SB 225002 ≥99%
SB 225002
Formel: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00954637
CAS-Nummer: 182498-32-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge