Carnosolsäure freie Säure ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIFK0050-10MG BIFK0050-25MG BIFK0050-50MG
APOSBIFK0050-10MGEA 94.4 EUR InStock
APOSBIFK0050-10MG APOSBIFK0050-25MG APOSBIFK0050-50MG
Carnosolsäure freie Säure ≥99%
Carnosic acid
Formel: C₂₀H₂₈O₄
MW: 332.44 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02259459
CAS-Nummer: 3650-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge