Cefaclor
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIM0109-1G BIM0109-250MG BIM0109-5G
APOSBIM0109-1GEA 125 EUR InStock
APOSBIM0109-1G APOSBIM0109-250MG APOSBIM0109-5G
Cefaclor
Cefaclor
Formel: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151471
CAS-Nummer: 53994-73-3
EINECS: 258-909-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge