Pimaricin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIP0144-1G BIP0144-500MG BIP0144-5G
APOSBIP0144-1GEA 109 EUR InStock
APOSBIP0144-1G APOSBIP0144-500MG APOSBIP0144-5G
Pimaricin
Pimaricin
Pimaricin is a polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces natalensis
  • Cell culture tested
Formel: C₃₃H₄₇NO₁₃
MW: 665.733 g/mol
Melting Pt: 280 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135085
CAS-Nummer: 7681-93-8
EINECS: 231-683-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..