Phallacidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIP0345-1MG BIP0345-5MG
APOSBIP0345-1MGEA 277 EUR InStock
APOSBIP0345-1MG APOSBIP0345-5MG
Phallacidin
Phallacidin
Formel: C₃₇H₅₀N₈O₁₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 26645-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge