14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BIPG1118-250MG BIPG1118-1G
APOSBIPG1118-250MGEA 261 EUR InStock
APOSBIPG1118-250MG APOSBIPG1118-1G
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Formel: C₁₀H₂₁N₃O₅
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20134131
CAS-Nummer: 86770-68-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge