Radicicol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIR0140-10MG BIR0140-1MG BIR0140-5MG
APOSBIR0140-10MGEA 654 EUR InStock
APOSBIR0140-10MG APOSBIR0140-1MG APOSBIR0140-5MG
Radicicol
Radicicol
Formel: C₁₈H₁₇ClO₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 12772-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge