Thidiazuron
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIT0888-5G BIT0888-1G BIT0888-25G
APOSBIT0888-5GEA 139 EUR InStock
APOSBIT0888-5G APOSBIT0888-1G APOSBIT0888-25G
Thidiazuron
Thidiazuron
Compound with cytokin like activity.
Formel: C₉H₈N₄OS
Melting Pt: 210,5…212.5 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078723
CAS-Nummer: 51707-55-2
EINECS: 257-356-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge