Aluminiumnitrat Hydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 183 EUR InStock
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminiumnitrat Hydrat 99.999%
Aluminiumnitrat Hydrat
Formel: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Siedepunkt: 130 °C
Melting Pt: 73.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003419
CAS-Nummer: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge