Dikupferselenid 99.99%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN1582-25G IN1582-5G
APOSIN1582-25GEA 161 EUR InStock
APOSIN1582-25G APOSIN1582-5G
Dikupferselenid 99.99%
Dikupferselenid
Formel: Cu₂Se
Melting Pt: 1113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049908
CAS-Nummer: 20405-64-5
EINECS: 243-796-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge