Holmium 99,9%, Pulver –40 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1450 EUR InStock
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, Pulver –40 mesh
Holmium
Formel: Ho
MW: 164.93 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C
Melting Pt: 1474 °C
Dichte: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge