Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 219 EUR InStock
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 2.25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149829
CAS-Nummer: 10025-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge