Zirkonium 99,8%, Klumpen
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 EUR InStock
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirkonium 99,8%, Klumpen
Zirkonium
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Siedepunkt: 3580 °C
Melting Pt: 1852 °C
Dichte: 6.506 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge