3-Ethoxyacryloylchlorid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR015045-5G OR015045-1G OR015045-25G
APOSOR015045-5GEA 227 EUR InStock
APOSOR015045-5G APOSOR015045-1G APOSOR015045-25G
3-Ethoxyacryloylchlorid 90%
3-Ethoxyacryloylchlorid
Formel: C₅H₇ClO₂
Siedepunkt: 75 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09029675
CAS-Nummer: 6191-99-7
EINECS: 228-239-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge