3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0151-5G OR0151-1G
APOSOR0151-5GEA 463 EUR InStock
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 96…100 °C/30mmHg
Melting Pt: 80…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245505
CAS-Nummer: 1849-55-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge