4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01601-1G OR01601-5G
APOSOR01601-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR01601-1G APOSOR01601-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₄H₃ClN₂O
MW: 130.53 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00110641
CAS-Nummer: 623570-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge