Propargylbromid 80% in Toluol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 435 EUR InStock
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propargylbromid 80% in Toluol
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge