3-Bromisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromisonicotinsäure 98%
3-Bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Melting Pt: 234…238 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040944
CAS-Nummer: 13959-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge