2-Chlor-5-propylpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0295-10G OR0295-1G
APOSOR0295-10GEA 190 EUR InStock
APOSOR0295-10G APOSOR0295-1G
2-Chlor-5-propylpyrimidin 97%
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂
Siedepunkt: 100 °C/3mmHg
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799403
CAS-Nummer: 219555-98-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge