3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0352T-100G OR0352T-25G OR0352T-250G
APOSOR0352T-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR0352T-100G APOSOR0352T-25G APOSOR0352T-250G
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
A synthetic intermediate.
Formel: C₄H₄N₄
Melting Pt: 172…176 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005237
CAS-Nummer: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge