Ethyldiethoxyacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0457-100G OR0457-25G
APOSOR0457-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G
Ethyldiethoxyacetat 97%
Ethyldiethoxyacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009231
CAS-Nummer: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge