1-Adamantanmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantanmethanol 98%
1-Adamantanmethanol
Formel: C₁₁H₁₈O
Melting Pt: 114…117 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074751
CAS-Nummer: 770-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge