4-Aminothiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 144 EUR InStock
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Siedepunkt: 140…145 °C/16mmHg
Melting Pt: 39…42 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007880
CAS-Nummer: 1193-02-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge