2-Amino-4-chlorthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorthiophenol 97%
2-Amino-4-chlorthiophenol
Formel: C₆H₆ClNS
Melting Pt: 56…61 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792528
CAS-Nummer: 1004-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge