4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Formel: C₉H₁₈N₂O
Siedepunkt: 100…115 °C/0,15mmHg
Melting Pt: 40…43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03274733
CAS-Nummer: 53617-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge