5-Nonanon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10037-250G OR10037-500G
APOSOR10037-250GEA 150 EUR InStock
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G
5-Nonanon
5-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.826 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009484
CAS-Nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge