5-Amino-1-pentanol 50% aqueous solution
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Amino-1-pentanol 50% aqueous solution
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 122 °C/16mmHg
Melting Pt: 35…37 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge