5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Formel: C₁₁H₁₂ClN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00126966
CAS-Nummer: 25981-83-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge