3-Isopropylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 197 EUR InStock
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronsäure 98%
3-Isopropylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₂
Melting Pt: 72…76 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074634
CAS-Nummer: 216019-28-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge