Ethylthiooxamat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10873-5G OR10873-25G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10873-5G APOSOR10873-25G APOSOR10873-100G
Ethylthiooxamat 97%
Ethylthiooxamat
Formel: C₄H₇NO₂S
Melting Pt: 62…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074903
CAS-Nummer: 16982-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge