4-Methylbenzophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11067-1KG OR11067-250G OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA 74.1 EUR InStock
APOSOR11067-1KG APOSOR11067-250G APOSOR11067-50G
4-Methylbenzophenon 99%
4-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 326 °C
Melting Pt: 56.5…57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008553
CAS-Nummer: 134-84-9
Merck Index: 12,07470
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..