Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110757-1G OR110757-250MG OR110757-5G
APOSOR110757-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR110757-1G APOSOR110757-250MG APOSOR110757-5G
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100233
CAS-Nummer: 179950-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge