1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02693721
CAS-Nummer: 34884-10-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge