5-Nitroindan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11226-25G OR11226-5G
APOSOR11226-25GEA 441 EUR InStock
APOSOR11226-25G APOSOR11226-5G
5-Nitroindan
5-Nitroindan
Formel: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7436-07-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge