Flavanon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1157-25G OR1157-5G OR1157-100G
APOSOR1157-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR1157-25G APOSOR1157-5G APOSOR1157-100G
Flavanon
Flavanon
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006841
CAS-Nummer: 487-26-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge