2-Bromisonicotinonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromisonicotinonitril 95%
2-Bromisonicotinonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Melting Pt: 70…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367879
CAS-Nummer: 10386-27-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge