2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12015-25G OR12015-5G
APOSOR12015-25GEA 227 EUR InStock
APOSOR12015-25G APOSOR12015-5G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138.5959 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08060117
CAS-Nummer: 72287-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge