3-Phenethylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12551-250MG OR12551-1G
APOSOR12551-250MGEA 522 EUR InStock
APOSOR12551-250MG APOSOR12551-1G
3-Phenethylpyrrolidine 95%
3-Phenethylpyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862538
CAS-Nummer: 613676-70-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge