3-Methylsulphonylpyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12678-1G OR12678-250MG
APOSOR12678-1GEA 511 EUR InStock
APOSOR12678-1G APOSOR12678-250MG
3-Methylsulphonylpyrrolidine
3-Methylsulphonylpyrrolidine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862542
CAS-Nummer: 433980-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge