Cyclopropansulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR12688-100G OR12688-25G OR12688-5G
APOSOR12688-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR12688-100G APOSOR12688-25G APOSOR12688-5G
Cyclopropansulfonylchlorid
Cyclopropansulfonylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂S
Siedepunkt: 60 °C/20mmHg
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631933
CAS-Nummer: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge