Cyclopentansulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentansulfonylchlorid
Cyclopentansulfonylchlorid
Formel: C₅H₉ClO₂S
MW: 168.64 g/mol
Dichte: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117774
CAS-Nummer: 26394-17-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge