1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 337 EUR InStock
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03942175
CAS-Nummer: 15112-98-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge