5-Ethoxy-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13724-1G OR13724-5G
APOSOR13724-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR13724-1G APOSOR13724-5G
5-Ethoxy-1H-indole 95%
5-Ethoxy-1H-indole
Formel: C10H11NO
MW: 161.2004 g/mol
Siedepunkt: 164 °C/11mmHg
Melting Pt: 144…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07364533
CAS-Nummer: 10501-17-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge