4-Isochinolinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14158-1G OR14158-5G
APOSOR14158-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR14158-1G APOSOR14158-5G
4-Isochinolinboronsäure 96%
4-Isoquinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9763 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03412093
CAS-Nummer: 192182-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge