4-Methoxysalicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14335-100G OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR14335-100G APOSOR14335-25G
4-Methoxysalicylsäure
4-Methoxysalicylsäure
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 327
Melting Pt: 157…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002450
CAS-Nummer: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge