2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14942-1G OR14942-5G
APOSOR14942-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 119…120 °C/14mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129068
CAS-Nummer: 4677-18-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge