5-Nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15113-1G OR15113-5G
APOSOR15113-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR15113-1G APOSOR15113-5G
5-Nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
5-Nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
Formel: C₇H₅N₃O₃
Melting Pt: 280…282 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012418
CAS-Nummer: 61346-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge