5-Aminobenzotriazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15753-10G OR15753-5G
APOSOR15753-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR15753-10G APOSOR15753-5G
5-Aminobenzotriazol 98%
5-Aminobenzotriazole
Formel: C₆H₆N₄
Melting Pt: 157…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047209
CAS-Nummer: 3325-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge