4-Chlor-1,3-dioxolan-2-on, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chlor-1,3-dioxolan-2-on, technische Qualität
4-Chlor-1,3-dioxolan-2-on
Formel: C₃H₃ClO₃
Siedepunkt: 121…123 °C/18mmHg
Dichte: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005383
CAS-Nummer: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge