2-Ethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 149 EUR InStock
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoesäure 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1700 g/mol
Melting Pt: 62…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045838
CAS-Nummer: 612-19-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge